1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodohexano ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
B24075.06 B24075.14
B24075.06EA 59 EUR
B24075.06 B24075.14
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodohexano ≥97%
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodohexano
Purity: 97% CAS No.: 2043-55-2 Molecular Formula: CF3(CF2)3CH2CH2I Formula Weight: 373.99 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.3700 Odour: Pungent Melting Point: -25° Boiling Point: 138-140° Beilstein Reference: 1870862 MDL No.: MFCD00039409
Formula: C₆H₄F₉I
MW: 373,99 g/mol
Pto. Ebullición: 138…140 °C
Pto. de fusión: –25 °C
Densidad: 1,940
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039409
Núm. CAS: 2043-55-2
EINECS: 218-055-6