2-Cloroetil metil éter ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Methoxyethyl chloride
B24081.22
B24081.14
B24081.36
B24081.22EA
99.7
EUR
B24081.22
B24081.14
B24081.36
2-Cloroetil metil éter ≥98%
2-Cloroetil metil éter
Purity: 98%
CAS No.: 627-42-9
Molecular Formula: C3H7ClO
Formula Weight: 94.54
Flash Point: 8°(46°F)
Refractive Index: 1.4090
Boiling Point: 89-90°
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00000972
Formula:
C₃H₇ClO Pto. Ebullición: 89…90 °C Pto. de fusión: –55…55 °C Densidad: 1,04 Pto. de inflamación: 8 °C (46 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000972 Núm. CAS: 627-42-9 EINECS: 210-999-7 UN: 3271 ADR: 3,II |