3-(Trifluorometil)bencilamina 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
B24143.06
B24143.14
B24143.06EA
52.5
EUR
B24143.06
B24143.14
3-(Trifluorometil)bencilamina 97%
3-(Trifluorometil)bencilamina
Purity: 97%
CAS No.: 2740-83-2
Molecular Formula: C8H8F3N
Formula Weight: 175.15
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.4630
Boiling Point: 93-97°/28mm
Beilstein Reference: 1102465
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008117
Formula:
C₈H₈F₃N MW: 175,15 g/mol Pto. Ebullición: 93…97 °C (28 mmHg) Densidad: 1,222 Pto. de inflamación: 71 °C (159 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008117 Núm. CAS: 2740-83-2 EINECS: 220-367-2 ADR: 8,III |