4'-Bromo-4-clorobutirofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 4-Bromo-γ-clorobutirofenona, 4-Bromo-ω-clorobutirofenona
B24146.14 B24146.22
B24146.14EA 61.3 EUR
B24146.14 B24146.22
4'-Bromo-4-clorobutirofenona ≥98%
4'-Bromo-4-clorobutirofenona
Purity: 98% CAS No.: 4559-96-0 Molecular Formula: C10H10BrClO Formula Weight: 261.55 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 35-38° MDL No.: MFCD00001006
Formula: C₁₀H₁₀BrClO
Pto. Ebullición: 135…139 °C (0,3 mmHg)
Pto. de fusión: 35…38 °C
Densidad: 1,4808 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001006
Núm. CAS: 4559-96-0
EINECS: 224-930-3