6-Metiluracilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B24191.0E
B24191.22
B24191.36
B24191.0EEA
365
EUR
B24191.0E
B24191.22
B24191.36
6-Metiluracilo ≥97%
6-Metiluracilo
Purity: 97%
CAS No.: 626-48-2
Molecular Formula: C5H6N2O2
Formula Weight: 126.12
Melting Point: 317-320°
Beilstein Reference: 115647
Merck Reference: 14,6133
MDL No.: MFCD00006028
Formula:
C₅H₆N₂O₂ Pto. Ebullición: 358 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 317…320 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006028 Núm. CAS: 626-48-2 EINECS: 210-949-4 Índice Merck: 14,6133 |