α-Bromo-o-toluonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-(Bromometil)benzonitrilo, o-(Bromometil)benzonitrilo
B24278.06
B24278.14
B24278.22
B24278.06EA
42.6
EUR
B24278.06
B24278.14
B24278.22
α-Bromo-o-toluonitrilo ≥98%
α-Bromo-o-toluonitrilo
Purity: 98%
CAS No.: 22115-41-9
Molecular Formula: C8H6BrN
Formula Weight: 196.05
Melting Point: 70-74°
Beilstein Reference: 742605
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00001794
Formula:
C₈H₆BrN MW: 196.05 g/mol Pto. Ebullición: 152…155 °C (15 mmHg) Pto. de fusión: 70…74 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001794 Núm. CAS: 22115-41-9 UN: 2923 ADR: 8 II |