2-Cloroetil etil éter ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Ethoxyethyl chloride, 2-Chlorodiethyl ether, 2-Chloroethylethylether
B24308.14
B24308.22
B24308.14EA
72
EUR
B24308.14
B24308.22
2-Cloroetil etil éter ≥98%
2-Cloroetil etil éter
Purity: 98+%
CAS No.: 628-34-2
Molecular Formula: CH3CH2OCH2CH2Cl
Formula Weight: 108.57
Flash Point: 6°(43°F)
Refractive Index: 1.4120
Melting Point: -60°
Boiling Point: 107-108°
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00000974
Formula:
C₄H₉ClO MW: 108,57 g/mol Pto. Ebullición: 107…108 °C Pto. de fusión: –60 °C Densidad: 0,99 Pto. de inflamación: 6 °C (43 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000974 Núm. CAS: 628-34-2 EINECS: 211-037-9 UN: 3271 ADR: 3,II |