Cloruro de 4-bromo-2-fluorobencenosulfonilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B24352.06
B24352.14
B24352.06EA
58.5
EUR
B24352.06
B24352.14
Cloruro de 4-bromo-2-fluorobencenosulfonilo ≥98%
Cloruro de 4-bromo-2-fluorobencenosulfonilo
Purity: 98%
CAS No.: 216159-03-4
Molecular Formula: C6H3BrClFO2S
Formula Weight: 273.51
Melting Point: 63-66°
Boiling Point: 84°/0.5mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD01090993
Formula:
C₆H₃BrClFO₂S Pto. Ebullición: 84 °C (0,5 mmHg) Pto. de fusión: 63…66 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01090993 Núm. CAS: 216159-03-4 UN: 3261 ADR: 8,II |