Dicloroacetato de metilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B24399.22
B24399.36
B24399.22EA
25.6
EUR
B24399.22
B24399.36
Dicloroacetato de metilo ≥99%
Dicloroacetato de metilo
Purity: 99%
CAS No.: 116-54-1
Molecular Formula: C3H4Cl2O2
Formula Weight: 142.97
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.4420
Odour: Pungent
Melting Point: -52°
Boiling Point: 142-144°
UN No.: 2299
MDL No.: MFCD00000843
Formula:
C₃H₄Cl₂O₂ Pto. Ebullición: 142…144 °C Pto. de fusión: –52 °C Densidad: 1,380 Pto. de inflamación: 70 °C (158 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000843 Núm. CAS: 116-54-1 EINECS: 204-146-8 UN: 2299 ADR: 6.1,III |