(2-Metoxifenil)acetonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B24400.0B
B24400.18
B24400.30
B24400.0BEA
523
EUR
B24400.0B
B24400.18
B24400.30
(2-Metoxifenil)acetonitrilo ≥98%
(2-Metoxifenil)acetonitrilo
Purity: 98%
CAS No.: 7035-03-2
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Flash Point: 129°(264°F)
Melting Point: 66-70°
Boiling Point: 141-143°/15mm
Beilstein Reference: 2087748
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001902
Formula:
C₉H₉NO Pto. Ebullición: 141…143 °C (15 mmHg) Pto. de fusión: 66…70 °C Pto. de inflamación: 129 °C (264 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001902 Núm. CAS: 7035-03-2 EINECS: 230-314-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |