1,4-Dimetilpiperazina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
sym-Dimethylpiperazine
B24419.14
B24419.22
B24419.14EA
32.3
EUR
B24419.14
B24419.22
1,4-Dimetilpiperazina ≥98%
1,4-Dimetilpiperazina
Purity: 98%
CAS No.: 106-58-1
Molecular Formula: C6H14N2
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 21°(69°F)
Refractive Index: 1.4470
Odour: Amine-like
pH: 10
Melting Point: -1°
Boiling Point: 131-132°
Beilstein Reference: 103022
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00006156
Formula:
C₆H₁₄N₂ MW: 114,19 g/mol Pto. Ebullición: 131…132 °C Pto. de fusión: –1 °C Densidad: 0,844 Pto. de inflamación: 21 °C (69 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006156 Núm. CAS: 106-58-1 EINECS: 203-412-0 ADR: 3,II |