Isopropilo salicilato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B24471.14 B24471.22
B24471.14EA 57.4 EUR
B24471.14 B24471.22
Isopropilo salicilato ≥99%
Isopropilo salicilato
Purity: 99% CAS No.: 607-85-2 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Flash Point: 93°(199°F) Boiling Point: 122°/18mm MDL No.: MFCD00035703
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 122 °C (18 mmHg)
Densidad: 1,09
Pto. de inflamación: >93 °C (199 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00035703
Núm. CAS: 607-85-2
EINECS: 210-143-2