2-Amino-2-etil-1,3-propanodiol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-2-ethylpropane-1,3-diol
B24509.22 B24509.36
B24509.22EA 44 EUR
B24509.22 B24509.36
2-Amino-2-etil-1,3-propanodiol ≥97%
2-Amino-2-etil-1,3-propanodiol
Purity: 97% CAS No.: 115-70-8 Molecular Formula: C5H13NO2 Formula Weight: 119.16 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4880 Boiling Point: 152-153°/10mm Merck Reference: 14,439 MDL No.: MFCD00004680
Formula: C₅H₁₃NO₂
Pto. Ebullición: 152…153 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 39 °C
Densidad: 1,099
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004680
Núm. CAS: 115-70-8
EINECS: 204-101-2
Índice Merck: 14,439