Anhídrido tetrabromoftalico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B24550.22
B24550.36
B24550.22EA
46.8
EUR
B24550.22
B24550.36
Anhídrido tetrabromoftalico ≥98%
Anhídrido tetrabromoftalico
Purity: 98%
CAS No.: 632-79-1
Molecular Formula: C8Br4O3
Formula Weight: 463.70
Odour: Odourless
Melting Point: 274-280°
Beilstein Reference: 18908
MDL No.: MFCD00005919
Formula:
C₈Br₄O₃ Pto. Ebullición: 477 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 274…280 °C Densidad: 2,87 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005919 Núm. CAS: 632-79-1 EINECS: 211-185-4 |