Bromuro de (bencil)trifenilfosfonio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Benzyltriphenylphosphonium bromide
B24567.09
B24567.18
B24567.09EA
27.3
EUR
B24567.09
B24567.18
Bromuro de (bencil)trifenilfosfonio ≥98%
Bromuro de (bencil)trifenilfosfonio
Purity: 98%
CAS No.: 1449-46-3
Molecular Formula: C6H5CH2P(C6H5)3Br
Formula Weight: 433.34
Melting Point: 293-298°
Beilstein Reference: 3599867
UN No.: 3464
MDL No.: MFCD00031707
Formula:
C₂₅H₂₂BrP MW: 433.33 g/mol Pto. de fusión: 293…298 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00031707 Núm. CAS: 1449-46-3 EINECS: 215-908-4 UN: 3464 ADR: 6.1 II |