Fenilpropiolato de metilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B24587.06 B24587.14 B24587.22
B24587.06EA 68.1 EUR
B24587.06 B24587.14 B24587.22
Fenilpropiolato de metilo ≥97%
Fenilpropiolato de metilo
Purity: 97% CAS No.: 4891-38-7 Molecular Formula: C10H8O2 Formula Weight: 160.17 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5620 Boiling Point: 109-110°/2mm Beilstein Reference: 472813 MDL No.: MFCD00041685
Formula: C₁₀H₈O₂
Pto. Ebullición: 109…110 °C (2 mmHg)
Pto. de fusión: 26 °C
Densidad: 1,083
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041685
Núm. CAS: 4891-38-7