4,4'-Diclorobutirofenona ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B24608.14
B24608.18
B24608.22
B24608.14EA
56.8
EUR
B24608.14
B24608.18
B24608.22
4,4'-Diclorobutirofenona ≥97%
4,4'-Diclorobutirofenona
Purity: 97%
CAS No.: 40877-09-6
Molecular Formula: C10H10Cl2O
Formula Weight: 217.09
Refractive Index: 1.5600
Melting Point: 28-32°
Beilstein Reference: 879782
MDL No.: MFCD00018993
Formula:
C₁₀H₁₀Cl₂O Pto. Ebullición: 135…140 °C (0,9 mmHg) Pto. de fusión: 28…32 °C Densidad: 1,2575 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00018993 Núm. CAS: 40877-09-6 EINECS: 255-123-4 |