2,4-Dihidroxibenzoato de metilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B24757.14
B24757.22
B24757.14EA
40
EUR
B24757.14
B24757.22
2,4-Dihidroxibenzoato de metilo ≥97%
2,4-Dihidroxibenzoato de metilo
Purity: 97%
CAS No.: 2150-47-2
Molecular Formula: C8H8O4
Formula Weight: 168.15
Melting Point: 116-119°
MDL No.: MFCD00002276
Formula:
C₈H₈O₄ Pto. Ebullición: 300 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 116…119 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002276 Núm. CAS: 2150-47-2 EINECS: 218-428-3 |