Cloruro de 3,4-dimetilbencenosulfonilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
o-Xylene-4-sulphonyl chloride, 3,4-Dimethylbenzene-1-sulphonyl chloride
B24806.06
B24806.14
B24806.06EA
67.6
EUR
B24806.06
B24806.14
Cloruro de 3,4-dimetilbencenosulfonilo ≥98%
Cloruro de 3,4-dimetilbencenosulfonilo
Purity: 98%
CAS No.: 2905-30-8
Molecular Formula: C8H9ClO2S
Formula Weight: 204.68
Odour: Acrid
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00625742
Formula:
C₈H₉ClO₂S MW: 204.68 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00625742 Núm. CAS: 2905-30-8 EINECS: 210-337-7 UN: 3261 ADR: 8 II |