2,4,6-Trifenilanilina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
5'-Phenyl-[1,1':3',1''-terphenyl]-2'-amine
B24871.03
B24871.06
B24871.14
B24871.03EA
95.3
EUR
B24871.03
B24871.06
B24871.14
2,4,6-Trifenilanilina ≥98%
2,4,6-Trifenilanilina
Purity: 98%
CAS No.: 6864-20-6
Molecular Formula: C24H19N
Formula Weight: 321.43
Melting Point: 122-125°
MDL No.: MFCD00012371
Formula:
C₂₄H₁₉N MW: 321.42 g/mol Pto. de fusión: 122…125 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012371 Núm. CAS: 6864-20-6 |