Cloruro de 4-bromo-2-clorobencenosulfonilo 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B24913.06
B24913.14
B24913.22
B24913.06EA
67.2
EUR
B24913.06
B24913.14
B24913.22
Cloruro de 4-bromo-2-clorobencenosulfonilo 96%
Cloruro de 4-bromo-2-clorobencenosulfonilo
Purity: 96%
CAS No.: 351003-52-6
Molecular Formula: C6H3BrCl2O2S
Formula Weight: 289.96
Melting Point: 76-81°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD03094630
Formula:
C₆H₃BrCl₂O₂S Pto. de fusión: 76…81 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03094630 Núm. CAS: 351003-52-6 UN: 3261 ADR: 8,II |