5-Amino-4,6-dicloropirimidina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4,6-Dichloropyrimidin-5-ylamine
B24985.06
B24985.14
B24985.06EA
173
EUR
B24985.06
B24985.14
5-Amino-4,6-dicloropirimidina ≥98%
5-Amino-4,6-dicloropirimidina
Purity: 98+%
CAS No.: 5413-85-4
Molecular Formula: C4H3Cl2N3
Formula Weight: 164.00
Odour: Irritating
Melting Point: 143-146°
Beilstein Reference: 126885
MDL No.: MFCD00006108
Formula:
C₄H₃Cl₂N₃ Pto. Ebullición: 262 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 143…146 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006108 Núm. CAS: 5413-85-4 EINECS: 226-503-7 |