3,4-Dimetoxibencilamina 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Veratrylamine
B25033.06 B25033.14 B25033.22
B25033.06EA 67.1 EUR
B25033.06 B25033.14 B25033.22
3,4-Dimetoxibencilamina 97%
3,4-Dimetoxibencilamina
Purity: 97% CAS No.: 5763-61-1 Molecular Formula: C9H13NO2 Formula Weight: 167.21 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5560 Boiling Point: 281-284° Beilstein Reference: 511575 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008116
Formula: C₉H₁₃NO₂
MW: 167,21 g/mol
Pto. Ebullición: 281…284 °C
Densidad: 1,109
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008116
Núm. CAS: 5763-61-1
EINECS: 227-287-7
ADR: 8,III