2-Bromo-5-fluorobenzaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B25071.06
B25071.14
B25071.06EA
68
EUR
B25071.06
B25071.14
2-Bromo-5-fluorobenzaldehído ≥98%
2-Bromo-5-fluorobenzaldehído
Purity: 98%
CAS No.: 94569-84-3
Molecular Formula: C7H4BrFO
Formula Weight: 203.01
Flash Point: 87°(190°F)
Melting Point: 51-56°
MDL No.: MFCD00142872
Formula:
C₇H₄BrFO Pto. de fusión: 51…56 °C Pto. de inflamación: 87 °C (190 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00142872 Núm. CAS: 94569-84-3 |