Bromuro de trimetilsulfonio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B25098.14
B25098.22
B25098.36
B25098.14EA
68.7
EUR
B25098.14
B25098.22
B25098.36
Bromuro de trimetilsulfonio ≥98%
Bromuro de trimetilsulfonio
Purity: 98%
CAS No.: 3084-53-5
Molecular Formula: (CH3)3SBr
Formula Weight: 157.07
Melting Point: 203° subl.
MDL No.: MFCD00051367
Formula:
C₃H₉BrS Pto. de fusión: 203 °C (subl.) Densidad: 1,67 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051367 Núm. CAS: 3084-53-5 |