N-(6-Bromohexil)ftalimida ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
B25128.06
B25128.14
B25128.22
B25128.06EA
59.5
EUR
B25128.06
B25128.14
B25128.22
N-(6-Bromohexil)ftalimida ≥97%
N-(6-Bromohexil)ftalimida
Purity: 97%
CAS No.: 24566-79-8
Molecular Formula: C14H16BrNO2
Formula Weight: 310.19
Odour: Odourless
Melting Point: 54-60°
Boiling Point: 186-188°/0.4mm
Beilstein Reference: 186875
MDL No.: MFCD00023098
Formula:
C₁₄H₁₆BrNO₂ MW: 310,19 g/mol Pto. Ebullición: 186…188 °C (0,4 mmHg) Pto. de fusión: 54…60 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00023098 Núm. CAS: 24566-79-8 |