5-Benciloxiindol ≥94% may contain up to ca 7% toluene
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B25143.03
B25143.06
B25143.14
B25143.03EA
35.9
EUR
B25143.03
B25143.06
B25143.14
5-Benciloxiindol ≥94% may contain up to ca 7% toluene
5-Benciloxiindol
Purity: 94%
CAS No.: 1215-59-4
Molecular Formula: C15H13NO
Formula Weight: 223.28
Melting Point: 96-101°
Beilstein Reference: 173532
Formula:
C₁₅H₁₃NO Pto. Ebullición: 165 °C (0,1 mmHg) Pto. de fusión: 96…101 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005676 Núm. CAS: 1215-59-4 EINECS: 214-930-1 |