Ácido α-bromo-3-nitro-p-toluico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Ácido 4-(bromometil)-3-nitrobenzoico
B25255.03
B25255.06
B25255.14
B25255.03EA
37.4
EUR
B25255.03
B25255.06
B25255.14
Ácido α-bromo-3-nitro-p-toluico ≥97%
Ácido α-bromo-3-nitro-p-toluico
Purity: 97%
CAS No.: 55715-03-2
Molecular Formula: C8H6BrNO4
Formula Weight: 260.05
Melting Point: 128-133°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00216575
Formula:
C₈H₆BrNO₄ Pto. de fusión: 128…133 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00216575 Núm. CAS: 55715-03-2 UN: 3261 ADR: 8,III |