Isotiocianato de 4-bromo-2-metilfenilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B25296.06
B25296.14
B25296.06EA
99
EUR
B25296.06
B25296.14
Isotiocianato de 4-bromo-2-metilfenilo ≥98%
Isotiocianato de 4-bromo-2-metilfenilo
Purity: 98%
CAS No.: 19241-38-4
Molecular Formula: C8H6BrNS
Formula Weight: 228.12
Melting Point: 44-46°
Boiling Point: 129-130°/3mm
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00041087
Formula:
C₈H₆BrNS MW: 228.11 g/mol Pto. Ebullición: 129…130 °C (3 mmHg) Pto. de fusión: 44…46 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041087 Núm. CAS: 19241-38-4 EINECS: 242-907-6 UN: 2923 ADR: 8 III |