4-Bromo-m-toluonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
B25377.03 B25377.06 B25377.14
B25377.03EA 33.7 EUR
B25377.03 B25377.06 B25377.14
4-Bromo-m-toluonitrilo ≥98%
4-Bromo-m-toluonitrilo
Purity: 98% CAS No.: 41963-20-6 Molecular Formula: C8H6BrN Formula Weight: 196.05 Flash Point: 96°(205°F) Melting Point: 52-54° Boiling Point: 129-130°/5mm Beilstein Reference: 2354972 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00031538
Formula: C₈H₆BrN
Pto. Ebullición: 129…130 °C (5 mmHg)
Pto. de fusión: 52…54 °C
Pto. de inflamación: 96 °C (205 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00031538
Núm. CAS: 41963-20-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III