1-Bromo-5-cloro-2-iodobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B25409.14
B25409.06
B25409.14EA
184
EUR
B25409.14
B25409.06
1-Bromo-5-cloro-2-iodobenceno ≥98%
1-Bromo-5-cloro-2-iodobenceno
Purity: 98%
CAS No.: 31928-44-6
Molecular Formula: C6H3BrClI
Formula Weight: 317.36
MDL No.: MFCD00672944
Formula:
C₆H₃BrClI Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00672944 Núm. CAS: 31928-44-6 |