4-Iodopiridina 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
B25459.03
B25459.06
B25459.03EA
52.5
EUR
B25459.03
B25459.06
4-Iodopiridina 96%
4-Iodopiridina
Purity: 96%
CAS No.: 15854-87-2
Molecular Formula: C5H4IN
Formula Weight: 205.00
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 96-99°
Beilstein Reference: 1594
MDL No.: MFCD02093937
Formula:
C₅H₄IN MW: 205 g/mol Pto. de fusión: 96…99 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD02093937 Núm. CAS: 15854-87-2 |