1-Metilbencimidazol ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Methyl-1H-benzimidazole
B25472.06
B25472.14
B25472.06EA
79.4
EUR
B25472.06
B25472.14
1-Metilbencimidazol ≥99%
1-Metilbencimidazol
Purity: 99%
CAS No.: 1632-83-3
Molecular Formula: C8H8N2
Formula Weight: 132.17
Melting Point: 59-62°
Boiling Point: 154°/12mm
MDL No.: MFCD00192275
Formula:
C₈H₈N₂ MW: 132,16 g/mol Pto. Ebullición: 154 °C (12 mmHg) Pto. de fusión: 59…62 °C Densidad: 1,11 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00192275 Núm. CAS: 1632-83-3 |