3,5-Dibromobenzaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B25495.06
B25495.14
B25495.06EA
109
EUR
B25495.06
B25495.14
3,5-Dibromobenzaldehído ≥98%
3,5-Dibromobenzaldehído
Purity: 98%
CAS No.: 56990-02-4
Molecular Formula: C7H4Br2O
Formula Weight: 263.93
Melting Point: 89-93°
Beilstein Reference: 2573432
Formula:
C₇H₄Br₂O Pto. de fusión: 89…93 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00156887 Núm. CAS: 56990-02-4 |