Indol-5-carbaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Indole-5-carboxaldehyde, 1H-Indole-5-carboxaldehyde
B25517.03
B25517.06
B25517.03EA
40.4
EUR
B25517.03
B25517.06
Indol-5-carbaldehído ≥98%
Indol-5-carbaldehído
Purity: 98%
CAS No.: 1196-69-6
Molecular Formula: C9H7NO
Formula Weight: 145.16
Melting Point: 96-100°
MDL No.: MFCD02093664
Formula:
C₉H₇NO MW: 145,16 g/mol Pto. de fusión: 96…100 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02093664 Núm. CAS: 1196-69-6 |