4-Bromo-m-anísidina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Bromo-3-metoxianilina, 4-Bromo-3-anísidina
B25541.06
B25541.14
B25541.06EA
135
EUR
B25541.06
B25541.14
4-Bromo-m-anísidina ≥97%
4-Bromo-m-anísidina
Purity: 97+%
CAS No.: 19056-40-7
Molecular Formula: C7H8BrNO
Formula Weight: 202.05
Melting Point: 96-100°
Beilstein Reference: 2690835
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD05664063
Formula:
C₇H₈BrNO MW: 202.05 g/mol Pto. de fusión: 96…100 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD05664063 Núm. CAS: 19056-40-7 UN: 2811 ADR: 6.1 III |