Ácido 8-bromocaprílico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
B25575.09 B25575.18
B25575.09EA 134 EUR
B25575.09 B25575.18
Ácido 8-bromocaprílico ≥97%
Ácido 8-bromocaprílico
Purity: 97% CAS No.: 17696-11-6 Molecular Formula: C8H15BrO2 Formula Weight: 223.11 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 37-41° Boiling Point: 147-150°/2mm UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00004430
Formula: BrH₂C(CH₂)₆COOH
Pto. Ebullición: 147…150 °C (2 mmHg)
Pto. de fusión: 37…41 °C
Densidad: 1,324 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004430
Núm. CAS: 17696-11-6
ADR: 8,III