Hidrogenosulfato de sodio, anhidro 90+% remainder mainly sodium sulphate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Sodio hidrogenosulfato, Sodio bisulfato
B25587.0B
B25587.0I
B25587.30
B25587.0BEA
68.6
EUR
B25587.0B
B25587.0I
B25587.30
Hidrogenosulfato de sodio, anhidro 90+% remainder mainly sodium sulphate
Hidrogenosulfato de sodio
Purity: 90+%
CAS No.: 7681-38-1
Molecular Formula: NaHSO4
Formula Weight: 120.06
Odour: Odourless
pH: 1.0
Melting Point: 177-180°
Merck Reference: 14,8586
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00003531
Formula:
HNaO₄S Pto. de fusión: 177…180 °C Densidad: 2,435 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003531 Núm. CAS: 7681-38-1 EINECS: 231-665-7 UN: 3260 ADR: 8,III Índice Merck: 14,8586 |