5-Feniltetrazol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B25664.14
B25664.22
B25664.14EA
54.9
EUR
B25664.14
B25664.22
5-Feniltetrazol ≥99%
5-Feniltetrazol
Purity: 99%
CAS No.: 18039-42-4
Molecular Formula: C7H6N4
Formula Weight: 146.15
Odour: Odourless
Melting Point: ca 215° dec.
MDL No.: MFCD00022388
Formula:
C₇H₆N₄ Pto. Ebullición: 331 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼ 215 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00022388 Núm. CAS: 18039-42-4 EINECS: 241-950-8 |