5-Bromo-o-anísidina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B25693.06
B25693.14
B25693.06EA
107
EUR
B25693.06
B25693.14
5-Bromo-o-anísidina ≥97%
5-Bromo-o-anísidina
Purity: 97%
CAS No.: 6358-77-6
Molecular Formula: C7H8BrNO
Formula Weight: 202.05
Melting Point: 94-96°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD04037882
Formula:
C₇H₈BrNO Pto. de fusión: 94…96 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04037882 Núm. CAS: 6358-77-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |