Ioduro de 1-aminopiridinio 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Aminopiridina HI
B25703.06
B25703.14
B25703.06EA
55.9
EUR
B25703.06
B25703.14
Ioduro de 1-aminopiridinio 97%
Ioduro de 1-aminopiridinio
Purity: 97%
CAS No.: 6295-87-0
Molecular Formula: C5H7IN2
Formula Weight: 222.03
Melting Point: ca 160° dec.
Beilstein Reference: 3713241
Formula:
C₅H₇IN₂ Pto. de fusión: ∼ 160 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051893 Núm. CAS: 6295-87-0 EINECS: 228-566-6 |