2-Bromo-4-(trifluorometil)piridina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H25748.03
H25748.06
H25748.03EA
126
EUR
H25748.03
H25748.06
2-Bromo-4-(trifluorometil)piridina ≥97%
2-Bromo-4-(trifluorometil)piridina
Purity: 97%
CAS No.: 175205-81-9
Molecular Formula: C6H3BrF3N
Formula Weight: 226.00
Flash Point: 73°(164°F)
Refractive Index: 1.4780
Boiling Point: 84-85°/14mm
MDL No.: MFCD00153085
Formula:
C₆H₃BrF₃N MW: 226 g/mol Pto. Ebullición: 84…85 °C (14 mmHg) Densidad: 1.83 Pto. de inflamación: 73 °C (164 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00153085 Núm. CAS: 175205-81-9 |