2-Bromo-6-(trifluorometil)piridina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H25749.03
H25749.06
H25749.03EA
129
EUR
H25749.03
H25749.06
2-Bromo-6-(trifluorometil)piridina ≥97%
2-Bromo-6-(trifluorometil)piridina
Purity: 97%
CAS No.: 189278-27-1
Molecular Formula: C6H3BrF3N
Formula Weight: 226.00
Melting Point: 48-51°
Boiling Point: 78-79°/14mm
MDL No.: MFCD00153087
Formula:
C₆H₃BrF₃N MW: 226 g/mol Pto. Ebullición: 78…79 °C (14 mmHg) Pto. de fusión: 48…51 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00153087 Núm. CAS: 189278-27-1 |