Cloruro de (1-butil)trifenilfosfonio
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Butyltriphenylphosphonium chloride
H25796.14
H25796.22
H25796.14EA
66.7
EUR
H25796.14
H25796.22
Cloruro de (1-butil)trifenilfosfonio
Cloruro de (1-butil)trifenilfosfonio
CAS No.: 13371-17-0
Molecular Formula: C22H24ClP
Formula Weight: 354.86
Melting Point: 225-228°
UN No.: 3464
MDL No.: MFCD00040546
Formula:
H₃C(CH₂)₃P(C₆H₅)₃Cl MW: 354.86 g/mol Pto. de fusión: 225…228 °C Pto. de inflamación: >270 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040546 Núm. CAS: 13371-17-0 EINECS: 236-443-3 UN: 3464 ADR: 6.1 III |