2,4-Dimetoxipirimidina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H25799.06
H25799.03
H25799.06EA
96.1
EUR
H25799.06
H25799.03
2,4-Dimetoxipirimidina ≥98%
2,4-Dimetoxipirimidina
Purity: 98+%
CAS No.: 3551-55-1
Molecular Formula: C6H8N2O2
Formula Weight: 140.14
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.502
Melting Point: 17°
Boiling Point: 204-205°
MDL No.: MFCD00056028
Formula:
C₆H₈N₂O₂ MW: 140,14 g/mol Pto. Ebullición: 204…205 °C Pto. de fusión: 17 °C Densidad: 1,1501 Pto. de inflamación: 93 °C (199 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00056028 Núm. CAS: 3551-55-1 |