2-Bromo-3-(trifluorometil)piridina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H25822.06
H25822.03
H25822.06EA
341
EUR
H25822.06
H25822.03
2-Bromo-3-(trifluorometil)piridina ≥98%
2-Bromo-3-(trifluorometil)piridina
Purity: 98%
CAS No.: 175205-82-0
Molecular Formula: C6H3BrF3N
Formula Weight: 226.00
Flash Point: 29°(84°F)
Melting Point: 37-39°
Boiling Point: 76°/8mm
MDL No.: MFCD00153084
Formula:
C₆H₃BrF₃N MW: 226 g/mol Pto. Ebullición: 76 °C (8 mmHg) Pto. de fusión: 37…39 °C Pto. de inflamación: 29 °C (84 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00153084 Núm. CAS: 175205-82-0 UN: 2926 ADR: 4.1 III |