2-Amino-5-fenilpiridina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H26002.MD
H26002.03
H26002.MDEA
57.9
EUR
H26002.MD
H26002.03
2-Amino-5-fenilpiridina 97%
2-Amino-5-fenilpiridina
Purity: 97%
CAS No.: 33421-40-8
Molecular Formula: C11H10N2
Formula Weight: 170.21
Melting Point: 133-137°
MDL No.: MFCD01692452
Formula:
C₁₁H₁₀N₂ Pto. de fusión: 133…137 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01692452 Núm. CAS: 33421-40-8 |