6-Fluoro-m-toluonitrilo ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
H26166.03
H26166.06
H26166.03EA
18.2
EUR
H26166.03
H26166.06
6-Fluoro-m-toluonitrilo ≥99%
6-Fluoro-m-toluonitrilo
Purity: 99%
CAS No.: 64113-84-4
Molecular Formula: C8H6FN
Formula Weight: 135.14
Flash Point: 94°(201°F)
Melting Point: 49-52°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00134542
Formula:
C₈H₆FN MW: 135,14 g/mol Pto. de fusión: 49…52 °C Pto. de inflamación: 94 °C (201 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134542 Núm. CAS: 64113-84-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |