o-Bromotolueno-α-tiol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H26247.MD
H26247.03
H26247.06
H26247.MDEA
17.9
EUR
H26247.MD
H26247.03
H26247.06
o-Bromotolueno-α-tiol ≥99%
o-Bromotolueno-α-tiol
Purity: 99%
CAS No.: 143888-85-1
Molecular Formula: C7H7BrS
Formula Weight: 203.10
Flash Point:
Formula:
C₇H₇BrS Pto. Ebullición: 256…257 °C Densidad: 1,527 Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04038925 Núm. CAS: 143888-85-1 UN: 2810 ADR: 6.1,III |