p-Bromotolueno-α-tiol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: p-Bromotoluene-α-thiol
H26299.MD H26299.03 H26299.06
H26299.MDEA 49 EUR
H26299.MD H26299.03 H26299.06
p-Bromotolueno-α-tiol ≥98%
p-Bromotolueno-α-tiol
Purity: 98% CAS No.: 19552-10-4 Molecular Formula: C7H7BrS Formula Weight: 203.10 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6170 Melting Point: 26-30° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD03701566
Formula: C₇H₇BrS
Pto. de fusión: 26…30 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03701566
Núm. CAS: 19552-10-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III